Learn More
Nootkatone, TRC
Code produit 30468208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468208 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468208 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6505001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nootkatone
CAS 4674-50-4
Formule moléculaire C15 H22 O
Quantité 1 g
Synonyme 2(3H)-Naphthalenone','4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-','[4R-(4α,4aα,6β)]-, 4βH,5α-Eremophila-1(10),11-dien-2-one (8CI), Nootkatone (7CI), (4R,4aS,6R)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-2(3H)-naphthalenone, (+)-Nootkatone, (4R,4AS,6R)-4,4a-dimethyl-6-(prop-1-en-2-yl)-4,4a,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2(3H)-one, Nootkanone
Formule InChI InChI=1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(=C)C
Nom IUPAC (4R,4aS,6R)-4,4a-diméthyl-6-prop-1-én-2-yl-3,4,5,6,7,8-hexahydronaphtalén-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 218.33
Poids de la formule 218.1671