Learn More
(-)-Nopol, TRC
Code produit 30480353
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30480353 5 g
30479313 100 g
30479319 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30480353 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6506305G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35836-73-8
Formule moléculaire C11H18O
Poids moléculaire (g/mol) 166.26
Synonyme (1R,5S)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, (1R)-(-)-Nopol, (1R)-(-)-Nopyl Alcohol, (1R)-Nopol
Nom IUPAC 2-[(1S,5R)-6,6-dimethyl-4-bicyclo[3.1.1]hept-3-enyl]ethanol
SMILES CC1(C)[C@H]2CC=C(CCO)[C@@H]1C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Nopol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
Poids de la formule 166.1358