Learn More
nor-Binaltorphimine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | nor-Binaltorphimine |
| CAS | 105618-26-6 |
| Formule moléculaire | C40H43N3O6 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C40H43N3O6/c44-25-7-5-21-13-27-39(46)15-23-24-16-40(47)28-14-22-6-8-26(45)34-30(22)38(40,10-12-43(28)18-20-3-4-20)36(49-34)32(24)41-31(23)35-37(39,29(21)33(25)48-35)9-11-42(27)17-19-1-2-19/h5-8,19-20,27-28,35-36,41,44-47H,1-4,9-18H2/t27-,28-,35+,36+,37+,38+,39-,40-/m1/s1 |
| SMILES | Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)c7[nH]c8[C@@H]9Oc%10c(O)ccc%11C[C@H]%12N(CC%13CC%13)CC[C@@]9(c%10%11)[C@@]%12(O)Cc8c7C[C@@]36O |
| Nom IUPAC | (1S,2S,7S,8S,12R,20R,24R,32R)-11,33-bis(ciclopropilmetil)-19,25-dioxa-11,22,33-triazaundecaciclo[24.9.1.18,14.01,24.02,32.04,23.05,21.07,12.08,20.030,36.018,37]heptatriaconta-4(23),5(21),14(37),15,17,26,28,30(36)-octaeno-2,7,17,27-tetrol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 661.79 |
| Poids de la formule | 661.3152 |