Learn More
Chlorhydrate de nordoxépine, TRC
Code produit 30409520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409520 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409520 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN67350025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nordoxepin Hydrochloride
CAS 2887-91-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C18 H19 N O . HCl
Quantité 25 mg
Synonyme 1-Propanamine','3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-','hydrochloride (1:1), 1-Propanamine','3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-','hydrochloride (9CI), Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6H),γ-propylamine','N-methyl-','hydrochloride (7CI,8CI), Dibenz[b,e]oxepin','1-propanamine deriv., Desmethyldoxepine hydrochloride, N-Desmethyldoxepin hydrochloride, Nordoxepin hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, Nordoxepin hydrochloride (cis/trans), N-Desmethyldoxepin hydrochloride (cis/trans), Doxepin-desmethyl hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Nom IUPAC 3-(6H-benzo[c][1]benzoxépin-11-ylidène)-N-méthylpropan-1-amine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 301.81
Poids de la formule 301.123
Pourcentage de pureté >95