Learn More
Nor Chlorhydrate de Verapamil, TRC
Code produit 18093130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18093130 5 mg 5mg
18042430 50 mg 50mg
18014030 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18093130 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN8775005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67812-42-4
Formule moléculaire C26H37ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 477.04
Synonyme Benzeneacetonitrile, α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetonitrile, α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, hydrochloride (7CI), D 591 HCl, Norverapamil hydrochloride, (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl]amino]-2-(1-methylethyl)pentanenitrile hydrochloride, N-Norverapamil hydrochloride
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)-5-[2-(3,4-diméthoxyphényl)éthylamino]-2-propane-2-ylpentannitrile ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1ccc(CCNCCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
Specifica
Nom chimique ou matériau Norverapamil Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H
Poids de la formule 476.2442
Pourcentage de pureté >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.