Learn More
R&D Systems™ Noradrenaline bitartrate
Description
Noradrenaline bitartrate is an endogenous adrenergic hormone and neurotransmitter. A classical stress hormone; underlies the fight or flight response, along with adrenaline. Increases heart rate. Vasoconstrictor.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Type de produit | Noradrenaline bitartrate |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 319.26 |
| Inhibiteurs | Noradrenaline bitartrate |
Usage exclusivement réservé à la recherche