Learn More
Norbixin, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Norbixin |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H28O4/c1-19(11-7-13-21(3)15-17-23(25)26)9-5-6-10-20(2)12-8-14-22(4)16-18-24(27)28/h5-18H,1-4H3,(H,25,26)(H,27,28)/b6-5+,11-7+,12-8+,17-15+,18-16+,19-9+,20-10+,21-13+,22-14+ |
| Poids de la formule | 380.1988 |