Learn More
Norbornylène, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10396670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10396670 25 g Flacon en verre 25g
10694982 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10396670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129240250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-66-8
Formule moléculaire C7H10
Poids moléculaire (g/mol) 94.15
Numéro MDL MFCD00082304
Clé InChI JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
CID PubChem 10352
Nom IUPAC Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène
SMILES C1CC2CC1C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Norbornylene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 42.0°C to 46.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 96.0°C
Point d’éclair −15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Fieser 01,757; 02,300
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
Stabilisateur 0.1% phenolic antioxidant
Poids de la formule 94.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Masse cristalline