Learn More
Norbornylène, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15364968 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15364968 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15364968 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129240025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Norbornylene
CAS 498-66-8
Point de fusion 42.0°C to 46.0°C
Point d’ébullition 96.0°C
Point d’éclair −15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule moléculaire C7H10
Quantité 2.5 kg
Fieser 01,757; 02,3
Synonyme bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
Clé InChI JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2CC1C=C2
Nom IUPAC Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène
Poids moléculaire (g/mol) 94.15
CID PubChem 10352
Poids de la formule 94.15
Pourcentage de pureté 99%