Learn More
Norchlorprothixène, TRC
Code produit 30413017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30413017 100 mg
30420819 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30413017 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN662100100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51382-91-3
Formule moléculaire C17H16ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 301.83
Synonyme 9H-Thioxanthene, 1-Propanamine Deriv., Demethylchlorprothixene, N-Monodemethylchlorprothixene, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N-methyl-1-propanamine, (3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N-methyl-1-propanamine
Nom IUPAC (3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidène)-N-méthylpropane-1-amine
SMILES CNCC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Norchlorprothixene
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H16ClNS/c1-19-10-4-6-13-14-5-2-3-7-16(14)20-17-9-8-12(18)11-15(13)17/h2-3,5-9,11,19H,4,10H2,1H3/b13-6-
Poids de la formule 301.0692