Learn More
Nordihydrocapsiate, TRC
Code produit 30474758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30474758 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474758 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN232015250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nordihydrocapsiate
CAS 220012-53-3
Formule moléculaire C17 H26 O4
Quantité 250 mg
Synonyme Nordihydrocapsiate, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 7-methyloctanoate
Formule InChI InChI=1S/C17H26O4/c1-13(2)7-5-4-6-8-17(19)21-12-14-9-10-15(18)16(11-14)20-3/h9-11,13,18H,4-8,12H2,1-3H3
SMILES COc1cc(COC(=O)CCCCCC(C)C)ccc1O
Nom IUPAC (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl 7-méthyloctanoate
Poids moléculaire (g/mol) 294.386
Poids de la formule 294.183