Learn More
Nordihydrocapsiate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nordihydrocapsiate |
| CAS | 220012-53-3 |
| Formule moléculaire | C17 H26 O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Nordihydrocapsiate, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 7-methyloctanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H26O4/c1-13(2)7-5-4-6-8-17(19)21-12-14-9-10-15(18)16(11-14)20-3/h9-11,13,18H,4-8,12H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(COC(=O)CCCCCC(C)C)ccc1O |
| Nom IUPAC | (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl 7-méthyloctanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.386 |
| Poids de la formule | 294.183 |