Learn More
Acide nordihydroguaiaretique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10577883 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10577883 1 g Flacon en verre 1g
10288983 500 mg Flacon en verre 500mg
10280253 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10577883 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 376300010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 500-38-9 | C18H22O4 | 302.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500-38-9
Formule moléculaire C18H22O4
Poids moléculaire (g/mol) 302.37
Numéro MDL MFCD00002206
Clé InChI HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nordihydroguaiaretic acid, ndga, dihydronorguaiaretic acid, norhydroguaiaretic acid, nordihydroguairaretic acid, norguaiaretic acid, dihydro, 1,2-benzenediol, 4,4'-2,3-dimethyl-1,4-butanediyl bis, dinorguaiaretic acid, dihydro, 4,4'-2,3-dimethyltetramethylene dipyrocatechol, 2,3-bis 3,4-dihydroxyphenylmethyl butane
CID PubChem 4534
ChEBI CHEBI:7625
Nom IUPAC 4-[4-(3,4-dihydroxyphényl)-2,3-diméthylbutyl]benzène-1,2-diol
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)C(C)CC2=CC(=C(C=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nordihydroguaiaretic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 184°C to 189°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(OH)2C6H3CH2CH(CH3)]2
Quantité 1 g
Beilstein 6,IV,7771
Merck Index 15,6782
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,slightly soluble in chloroform,insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 302.37
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nordihydroguaiaretic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.