Learn More
Nordihydroguaiaretic acid, MedChemExpress
Description
Nordihydroguaiaretic acid is a 5-lipoxygenase (5LOX) (IC50=8 μM) and tyrosine kinase inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nordihydroguaiaretic acid |
| CAS | 500-38-9 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H22O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | NDGA |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (826.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(C)CC2=CC=C(O)C(O)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.36 |
| Show More |