Learn More
Norell™ Select Series™ Tubes d'échantillonnage RMN de précision
Description
- Spécialement conçu pour la RMN haute résolution
- Convient pour la détermination de la structure de petites molécules, avec ou sans rotation, et pour la détermination de la structure 3D des protéines membranaires.
- Amélioration de la symétrie des pics et des temps de scintillement
- Des temps d'analyse plus courts et un débit d'échantillons amélioré
- Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 200 °C
- Avec des extrémités polies pour rendre les tubes moins susceptibles de se casser
- Fabriqué en verre borosilicate durable, compatible avec Pyrex™ , Kimax™ et Duran™
- Embouts colorés inclus
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 178 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Tube à échantillon RMN |
| Diamètre (métrique) externe | 2.99 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 2,41 mm |
| À utiliser avec (application) | RMN à haute résolution |
| Comprend | Bouchon |
| Quantité | 5 paquet |