Learn More
Norell™ Select Series™ Tubes d'échantillonnage RMN de précision
Code produit 12810036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
Diamètre (métrique) interne:
2,41 mm
4,2 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne
12810036 203 mm 4,2 mm
12800046 178 mm 2,41 mm
12800036 178 mm 4,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12810036 Fournisseur Norell Code fournisseur S53008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre des performances, une reproductibilité et une fiabilité inégalées par rapport aux autres marques. Norell™ Select Series™ Les tubes d'échantillonnage RMN de précision ont été développés pour garantir qualité et précision et constituent le choix numéro un des scientifiques d'aujourd'hui.
  • Spécialement conçu pour la RMN haute résolution
  • Convient pour la détermination de la structure de petites molécules, avec ou sans rotation, et pour la détermination de la structure 3D des protéines membranaires.
  • Amélioration de la symétrie des pics et des temps de scintillement
  • Des temps d'analyse plus courts et un débit d'échantillons amélioré
  • Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 200 °C
  • Avec des extrémités polies pour rendre les tubes moins susceptibles de se casser
  • Fabriqué en verre borosilicate durable, compatible avec Pyrex™ , Kimax™ et Duran™
  • Embouts colorés inclus
Spécification
Longueur (métrique) 203 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube à échantillon RMN
Diamètre (métrique) externe 4.9 mm
Diamètre (métrique) interne 4,2 mm
À utiliser avec (application) Tubes RMN haute résolution
Quantité 5 paquet ​