Learn More
Norell™ Tube d'échantillon RMN en verre borosilicaté 400 MHz
Code produit 12880026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
12880026 178 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12880026 Fournisseur Norell Code fournisseur S54007
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécialement conçu pour la RMN haute résolution
Spécialement conçus pour la RMN à haute résolution, les tubes dans le Select Series™ sont fabriqués à partir de ASTM Le verre borosilicaté de type 1 classe A est compatible avec Pyrex™ , Kimax™ et Duran™ . Qu’il s’agisse de rotation ou non, de détermination de la structure de petites molécules ou de détermination de la structure 3D d’une protéine membranaire, Norell™ Select Series™ Les tubes RMN de cette marque offrent des performances, une reproductibilité et une fiabilité inégalées par rapport aux autres marques. Vous devriez voir une amélioration immédiate de la résolution lors du calcul des constantes d’i-couplage ou de l’acquisition de données proches du niveau sonore de votre spectrophotomètre, entraînant une meilleure symétrie de pics et des temps de scintillement améliorés. Cela permet ainsi de réduire les temps d’analyse et d’améliorer le débit d’échantillons. Il n'y a pas non plus de soucis concernant le dégazage par gel/dégel ou les études à haute température, ces tubes peuvent supporter des chocs thermiques jusqu'à 200 °C. Tous les tubes sont dotés d’extrémités polies les rendant moins sensibles à la rupture. Des bouchons à extrémité colorée sont inclus.
Informations sur la commande
Longueur métrique
Spécification
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube à échantillon RMN
Diamètre (métrique) externe 4.9 mm
Diamètre (métrique) interne 4.2 mm
À utiliser avec (application) Tubes RMN haute résolution
Comprend Bouchon
Quantité 5 paquet ​