Learn More
Norell™ Norell™ Tubes d'échantillons RMN en verre borosilicaté 600 MHz
Code produit 12850026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
12850026 203 mm
12840026 178 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12850026 Fournisseur Norell™ Code fournisseur S56008
Expédition estimée: 11-01-2027
Les tubes RMN haute résolution offrent des performances, une reproductibilité et une fiabilité inégalées
Spécialement conçus pour la RMN à haute résolution, les tubes dans le Select Series™ sont fabriqués à partir de ASTM Le verre borosilicaté de type 1 classe A est compatible avec Pyrex™ , Kimax™ et Duran™ . Qu’il s’agisse de rotation ou non, de détermination de la structure de petites molécules ou de détermination de la structure 3D d’une protéine membranaire, Norell™ Select Series™ Les tubes RMN de cette marque offrent des performances, une reproductibilité et une fiabilité inégalées par rapport aux autres marques. Vous devriez voir une amélioration immédiate de la résolution lors du calcul des constantes d’i-couplage ou de l’acquisition de données proches du niveau sonore de votre spectrophotomètre, entraînant une meilleure symétrie de pics et des temps de scintillement améliorés. Cela permet ainsi de réduire les temps d’analyse et d’améliorer le débit d’échantillons. Il n'y a pas non plus de soucis concernant le dégazage par gel/dégel ou les études à haute température, ces tubes peuvent supporter des chocs thermiques jusqu'à 200 °C. Tous les tubes sont dotés d’extrémités polies les rendant moins sensibles à la rupture. Des bouchons à extrémité colorée sont inclus.
Spécification
Longueur (métrique) 203 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube à échantillon RMN
Diamètre (métrique) externe 4.9 mm
Diamètre (métrique) interne 4.2 mm
À utiliser avec (application) Tubes RMN haute résolution
Comprend Bouchon
Quantité 5 paquet ​