Learn More
Vannes RMN en verre borosilicaté J Young Norell™
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 203 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | J Young Valve RMN |
| Intensité de champ | 600 MHz |
| À utiliser avec (application) | Tube de 600 MHz |
| Comprend | Joint femelle |
| Quantité | 1 de chaque |