Learn More
Vannes RMN en verre borosilicaté J Young Norell™
Code produit 12872306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
Intensité de champ:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Intensité de champ Conditionnement
12872306 178 mm 400 MHz -
12852306 178 mm 300 MHz -
12802316 203 mm 600 MHz 1 pièce
12862306 203 mm 300 MHz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12872306 Fournisseur Norell Code fournisseur S5400JY7YELLOW
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit J Young Valve RMN
Intensité de champ 400 MHz
À utiliser avec (application) Tube de 400 MHz
Comprend Joint femelle
Quantité 1 de chaque