Learn More
Norell™ Tubes d'échantillons RMN en verre borosilicaté ultra-précis
Code produit 12890036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
Diamètre (métrique) interne:
2,41 mm
4,2 mm
Camber (Metric):
0,006 mm
0,013 mm
0,019 mm
0,025 mm
0,035 mm
0,038 mm
Concentricity (Metric):
0,0040 mm
0,0050 mm
0,0070 mm
0,0100 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Camber (Metric) Concentricity (Metric)
12890036 203 mm 2,41 mm 0,019 mm 0,0070 mm
12880036 178 mm 2,41 mm 0,019 mm 0,0070 mm
12860036 178 mm 2,41 mm 0,013 mm 0,0050 mm
12840036 178 mm 2,41 mm 0,006 mm 0,0040 mm
12830046 203 mm 2,41 mm 0,038 mm 0,0100 mm
12810046 203 mm 2,41 mm 0,025 mm 0,0070 mm
12870036 203 mm 2,41 mm 0,013 mm 0,0050 mm
12850036 203 mm 2,41 mm 0,006 mm 0,0040 mm
12860026 178 mm 4,2 mm 0,013 mm 0,0050 mm
12830036 203 mm 4,2 mm 0,035 mm 0,0100 mm
12890026 203 mm 4,2 mm 0,019 mm 0,0070 mm
12870026 203 mm 4,2 mm 0,013 mm 0,0050 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 12890036 Fournisseur Norell™ Code fournisseur S34008
Expédition estimée: 04-11-2026
Pour les systèmes d’échantillonnage automatique et la RMN à haut débit
  • Spécialement conçus pour la RMN à haute résolution, les tubes dans le Select Series™ sont fabriqués à partir de ASTM Verre borosilicaté de type 1, classe A
  • Qu’il s’agisse de rotation ou non, de détermination de la structure de petites molécules ou de détermination de la structure 3D d’une protéine membranaire, Norell™ Select Series™ Les tubes RMN offrent des performances, une reproductibilité et une fiabilité inégalées par rapport aux autres marques.
  • Vous devriez constater une amélioration immédiate de la résolution lors du calcul des constantes de couplage i ou de l'acquisition de données proches du niveau de bruit de votre spectrophotomètre, ce qui se traduira par une meilleure symétrie des pics et des temps de scintillement améliorés.
  • Cela permet de réduire les temps d'analyse et d'améliorer le débit d'échantillons.
  • Il n'y a pas non plus de soucis à se faire concernant le dégazage par gel/dégel ou les études à haute température ; ces tubes peuvent supporter des chocs thermiques jusqu'à 200 °C.
  • Tous les tubes ont des extrémités polies les rendant moins sensibles à la rupture
  • Des embouts colorés sont inclus.
Spécification
Camber (Metric) 0,019 mm
Concentricity (Metric) 0,0070 mm
Longueur (métrique) 203 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube à échantillon RMN
Conditionnement 5 paquets
Diamètre (métrique) externe 2.99 mm
Diamètre (métrique) interne 2,41 mm
Comprend Bouchons
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.