Learn More
Norell™ Standard Series™ Tubes d'échantillonnage RMN de précision de 5 mm
Code produit 12892296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Intensité de champ:
200 MHz
300 MHz
300 MHz
400 MHz
Concentricity (Metric):
±0,007 mm
±0,010 mm
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Intensité de champ Concentricity (Metric) Conditionnement
12892296 300 MHz ±0,007 mm -
12832306 200 MHz ±0,010 mm -
12812306 300 MHz ±0,010 mm -
12872296 400 MHz ±0,007 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12892296 Fournisseur Norell Code fournisseur 506P7
Expédition estimée: 02-12-2026
Excellent pour la surveillance des réactions, le dépistage de nouveaux composés ou la RMN de routine. Norell™ Standard Series™ Les tubes d'échantillonnage RMN de précision de 5 mm ont été développés pour garantir qualité et précision et constituent le choix numéro un des scientifiques d'aujourd'hui.
  • Pour les systèmes d’échantillonnage automatique et la RMN à haut débit
  • Extrémités polies pour rendre les tubes moins sensibles à la rupture
  • Bouchons colorés inclus
  • Pratiquement toutes les variations de fond et de paroi ont été éliminées, améliorant considérablement les temps de scintillement et la reproductibilité des échantillons
Spécification
Concentricity (Metric) ±0,007 mm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube à échantillon RMN
Diamètre (métrique) externe 4.97 mm
Diamètre (métrique) interne 4.2 mm
Intensité de champ 300 MHz
À utiliser avec (application) RMN de routine
Comprend Bouchon
Quantité 25 paquet