Learn More
Tubes d’échantillonnage RMN économique de précision 5 mm Norell™ Standard Series™
Code produit 12802346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
Quantité:
100 paquet
5 paquet ​
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Quantité Conditionnement
12802346 178 mm 5 paquet ​ -
12882336 178 mm 100 paquet -
12892336 203 mm 100 paquet 100 pièces
12812346 203 mm 5 paquet ​ -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12802346 Fournisseur Norell Code fournisseur ST5507
Expédition estimée: 10-12-2026
Excellent pour la surveillance des réactions, le dépistage de nouveaux composés ou la RMN de routine. Les tubes d’échantillonnage RMN Norell™ Standard Series™ ont été développés pour la qualité et la précision et constituent le premier choix p
  • Pour les systèmes d’échantillonnage automatique et la RMN à haut débit
  • Extrémités polies pour rendre les tubes moins sensibles à la rupture
  • Bouchons colorés inclus
  • Pratiquement toutes les variations de fond et de paroi ont été éliminées, améliorant considérablement les temps de scintillement et la reproductibilité des échantillons
  • Jetable
Spécification
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube à échantillon RMN
Diamètre (métrique) externe 4.9 mm
Diamètre (métrique) interne 4.2 mm
À utiliser avec (application) RMN de routine
Comprend Bouchon
Quantité 5 paquet ​