Learn More
Norell™ Tubes d’échantillonnage RMN économique de précision 5 mm Norell™ Standard Series™
Description
- Pour les systèmes d’échantillonnage automatique et la RMN à haut débit
- Extrémités polies pour rendre les tubes moins sensibles à la rupture
- Bouchons colorés inclus
- Pratiquement toutes les variations de fond et de paroi ont été éliminées, améliorant considérablement les temps de scintillement et la reproductibilité des échantillons
- Jetable
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 203 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Tube à échantillon RMN |
| Diamètre (métrique) externe | 4,9 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4,2 mm |
| À utiliser avec (application) | RMN de routine |
| Comprend | Bouchon |
| Quantité | 100 paquet |