Learn More
Tubes à échantillons RMN en verre borosilicaté Norell™ HT Plus MHZ
Code produit 12800056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
Couleur:
Incolore
Rouge
Quantité:
5 paquet ​
50 paquet
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Couleur Quantité unitSize
12800056 178 mm Rouge 50 paquet 50 pièces
12842336 178 mm Incolore 50 paquet 50 pièces
12862336 178 mm Incolore 5 paquet ​ 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12800056 Fournisseur Norell Code fournisseur 5027 RED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.25€
    156.26€ / 50 pièces
    Économisez 12.99€
    7% de réduction
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les systèmes d’échantillonnage automatisés et la RMN à haut rendement Norell™ HT Des tubes d'échantillons RMN en verre borosilicaté Plus MHZ ont été développés pour garantir qualité et précision.
  • Pratiquement toutes les variations de fond et de paroi ont été éliminées
  • Amélioration des temps de scintillement et de la reproductibilité des échantillons
  • Tous les tubes ont des extrémités polies les rendant moins sensibles à la r
Spécification
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube à échantillon RMN
Couleur Rouge
Diamètre (métrique) externe 4,97 mm
Diamètre (métrique) interne 4,2 mm
À utiliser avec (application) RMN de routine
Comprend Bouchon
Quantité 50 paquet