Learn More
Norell™ Tubes d'échantillon RMN en verre de quartz
Code produit 12822306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
Intensité de champ:
300 Hz
500 Hz
600 Hz
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Intensité de champ
12822306 203 mm 300 Hz
12850046 203 mm 500 Hz
12860046 178 mm 600 Hz
12870046 203 mm 600 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12822306 Fournisseur Norell Code fournisseur XR558
Expédition estimée: 02-12-2026
Pour les systèmes d’échantillonnage automatique et la RMN à haut débit
Pour les systèmes d’échantillonnage automatisés et la RMN à haut rendement Le Norell Standard Series™ Des tubes RMN ont été développés pour garantir qualité et précision. Pratiquement toutes les variations du fond et des parois ont été éliminées, améliorant considérablement les temps de scintillation et la reproductibilité des échantillons. Qu'il s'agisse de suivre une réaction, de rechercher un nouveau composé ou d'effectuer des RMN de routine, le Standard Series™ Le tube en U est le tube de prédilection du scientifique moderne. Tous les tubes ont des extrémités polies, ce qui les rend moins susceptibles de se casser. Les bouchons colorés sont inclus.
Spécification
Longueur (métrique) 203 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube à échantillon RMN
Conditionnement 25/paquet
Diamètre (métrique) externe 4.97 mm
Diamètre (métrique) interne 4.2 mm
Intensité de champ 300 Hz
Longueur (impériale) 8 in