Learn More
Norepinephrine, MedChemExpress
Code produit 16441696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16441696 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16441696 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13715
MedChemExpress Norepinephrine (Levarterenol; L-Noradrenaline) is a potent adrenergic receptor (AR) agonist. Norepinephrine activates α1, α2, β1 receptors.
Norepinephrine (Levarterenol
Spécification
Nom chimique ou matériau Norepinephrine
CAS 51-41-2
Couleur Kaki
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H11NO3
Quantité 500 mg
Synonyme Levarterenol L-Noradrenaline
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (147.77 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CN)C=C1O
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid