Learn More
Norfloxacin, MedChemExpress
Description
Norfloxacin (MK-0366) is a broad-spectrum antibiotic that is active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria, which functions by inhibiting DNA gyrase.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Norfloxacin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 70458-96-7 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H18FN3O3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | MK-0366 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 5 mg/mL (15.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Afficher plus |