Learn More
Norfloxacine, MP Biomedicals
Code produit 17650877 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17650877 25 g 25g
17640877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17650877 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215594925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00€
    474.60€ / 25g
    Économisez 24.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 70458-96-7
Formule moléculaire C16H18FN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 319.336
Clé InChI OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4539
ChEBI CHEBI:100246
Nom IUPAC 1-éthyl-6-fluoro-4-oxo-7-pipérazine-1-ylquinoline-3-acide carboxylique
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
Spécification
Forme physique Powder
Quantité 25 g
Qualité Not Available
compliance-icons
Identifiant produit
  • Norfloxacin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: NORFLOXACIN