Learn More
Norflurazon, TRC
Code produit 30419469
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30419469 1 g
30410351 50 mg
30418510 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30419469 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6845001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27314-13-2
Formule moléculaire C12 H9 Cl F3 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 303.67
Synonyme Evital, 4-chloro-5-(methylamino)-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)pyridazin-3(2H)-one
Nom IUPAC 4-chloro-5-(methylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3-one
SMILES CNC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Norflurazon
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H9ClF3N3O/c1-17-9-6-18-19(11(20)10(9)13)8-4-2-3-7(5-8)12(14,15)16/h2-6,17H,1H3
Poids de la formule 303.0386
Pourcentage de pureté >95%