Learn More
Norlaudanosoline Hydrobromure, TRC
Code produit 30136990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136990 10 mg 10mg
30138225 100 mg 100mg
30009410 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136990 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN66142510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16659-88-4
Formule moléculaire C16 H17 N O4 . Br H
Poids moléculaire (g/mol) 368.22
Synonyme 1-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide (1:1), 1-(3,4-Dihydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide, 1(±)-Tetrahydropapaveroline Hydrobromide, NSC 118071, Tetrahydropapaveroline Bromide, Tetrahydropapaveroline Hydrobromide
Nom IUPAC 1-[(3,4-dihydroxyphényl)méthyl]-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-6,7-diol ; Hydrobromure
SMILES Br.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Norlaudanosoline Hydrobromide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H17NO4.BrH/c18-13-2-1-9(6-14(13)19)5-12-11-8-16(21)15(20)7-10(11)3-4-17-12;/h1-2,6-8,12,17-21H,3-5H2;1H
Poids de la formule 367.0419
Pourcentage de pureté >95%