Learn More
GPE Scientific™ NorLoc™ Bouchons pour tubes RMN
Code produit 15638995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc glacier
Bleu roi
Coquelicot
Jaune citron
Onyx noir
Vert Envy
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
15638995 Onyx noir
15858254 Bleu roi
15648995 Blanc glacier
15658995 Jaune citron
15668995 Coquelicot
15868254 Vert Envy
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15638995 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur NORLOC25BO100PK
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
GPE Scientific™ NorLoc™ Les capuchons pour tubes RMN s'appliquent facilement et rapidement, ce qui améliore la sécurité personnelle et permet de gagner un temps précieux.
  • Il est doté d'une conception brevetée qui corrige de nombreux défauts du bouchon traditionnel des tubes RMN.
  • Son application est beaucoup plus simple et rapide, ce qui permet d'accroître la sécurité personnelle et de gagner un temps précieux.
  • Intègre une conception de joint avancée, conférant des capacités de maintien et d'étanchéité supérieures.
  • La fixation supérieure du bouchon au tube forme un joint étanche qui protège les échantillons précieux ou critiques, même pendant le stockage frigorifique et les cycles de température variables, et résiste aux ouvertures et fermetures répétées.
Spécification
Type de produit Bouchon pour tube RMN
Couleur Onyx noir
Quantité 100/Pk.
Dimensions 5 mm