Learn More
GPE Scientific™ NorLoc™ Bouchons pour tubes RMN
Description
- Il est doté d'une conception brevetée qui corrige de nombreux défauts du bouchon traditionnel des tubes RMN.
- Son application est beaucoup plus simple et rapide, ce qui permet d'accroître la sécurité personnelle et de gagner un temps précieux.
- Intègre une conception de joint avancée, conférant des capacités de maintien et d'étanchéité supérieures.
- La fixation supérieure du bouchon au tube forme un joint étanche qui protège les échantillons précieux ou critiques, même pendant le stockage frigorifique et les cycles de température variables, et résiste aux ouvertures et fermetures répétées.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon pour tube RMN |
| Couleur | Blanc glacier |
| Quantité | 100/Pk. |
| Dimensions | 5 mm |