Learn More
(-)-Normacromérine-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (-)-Normacromerine-d3 |
| CAS | 1329805-62-0 |
| Formule moléculaire | C11H14D3NO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | (alphaR)-3,4-Dimethoxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol-d3, Normacromerine-d3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H17NO3/c1-12-7-9(13)8-4-5-10(14-2)11(6-8)15-3/h4-6,9,12-13H,7H2,1-3H3/t9-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC[C@H](O)c1ccc(OC)c(OC)c1 |
| Nom IUPAC | (1R)-1-(3,4-diméthoxyphényl)-2-(tridéutérométhylamino)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.28 |
| Poids de la formule | 214.1397 |