Learn More
Gibco™ Sérum de chèvre normal
Code produit 10098792 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10098792 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10098792 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur PCN5000
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Sérum de chèvre normal
Sérum de chèvre normal. Le sérum entier est obtenu auprès de chèvres en bonne santé et non immunisées (avant immunisation). Le sérum est clarifié par le biais dʼun filtre à faible liaison protéinique de 0,8 microns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30 °C).
Espèces Chèvre / ovin
Forme Liquide
Type de produit Sérum de chèvre
Quantité 5 mL
Stérilité Stérile
Conditions d’expédition Glace carbonique
Réactif spécifique aux analytes. Les caractéristiques analytiques et de performance ne sont pas établies.