Learn More
Abcam Sérum normal pour hamster (stérile)
Code produit 32173312 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32173312 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32173312 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab13950050mL
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Sérum normal pour hamster (stérile)
Sérum normal pour hamster (stérile)
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 50 mL