Learn More
Invitrogen™ Normal Rabbit Serum
Description
Sérum de lapin normal.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5°C à -30°C). |
| Espèces | Lapin |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de lapin |
| Quantité | 5 ml |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |