Learn More
Invitrogen™ Normal Rabbit Serum
Code produit 15574404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15574404 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15574404 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PLN5001
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Sérum de lapin normal.
Sérum de lapin normal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5°C à -30°C).
Espèces Lapin
Forme Liquide
Type de produit Sérum de lapin
Quantité 5 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique