Learn More
Invitrogen™ Normal Rat Serum, eBioscience™
Code produit 15598316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 µl
500 µl
Conditionnement:
100µL
500µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15598316 100 µl 100µL
15508326 500 µl 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15598316 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 24555593
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Rat Control
Contrôle du sérum de rat normal pour IHC (F), IHC (P), Flow, Ctrl
Contrôle du sérum de rat normal pour IHC (F), IHC (P), Flow, Ctrl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Forme Liquid
Type de produit Sérum de rat
Quantité 100 µl
Concentration Conc. Not Determined
Formule Whole serum with no preservative