Learn More
Normesuximide, TRC
Code produit 30421377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421377 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421377 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN720500500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Normesuximide
CAS 1497-17-2
Formule moléculaire C11 H11 N O2
Quantité 500 mg
Synonyme N-Desmethylmethsuximide
Formule InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(7-9(13)12-10(11)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,12,13,14)
SMILES CC1(CC(=O)NC1=O)c2ccccc2
Nom IUPAC 3-méthyl-3-phénylpyrrolidine-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Poids de la formule 189.079