Learn More
Normesuximide, TRC
Code produit 30423021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423021 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423021 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN7205005G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Normesuximide
CAS 1497-17-2
Formule moléculaire C11 H11 N O2
Quantité 5 g
Synonyme N-Desmethylmethsuximide
Formule InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(7-9(13)12-10(11)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,12,13,14)
SMILES CC1(CC(=O)NC1=O)c2ccccc2
Nom IUPAC 3-méthyl-3-phénylpyrrolidine-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Poids de la formule 189.079