Learn More
Saint-Gobain Tubulure Tygon™ A-60-F
Code produit 10033224
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
8 mm
9,5 mm
Diamètre (métrique) externe:
11,2 mm
15,9 mm
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
3,2 mm
Conditionnement:
15m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) unitSize
10033224 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 15m
11988059 9,5 mm 15,9 mm 3,2 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10033224 Fournisseur Saint-Gobain Code fournisseur R6F1023
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Compatible avec pratiquement tous les nettoyants et désinfectants disponibles dans le commerce. La tubulure Tygon™ A-60-F Saint Gobain Performance Plastics™ peut être autoclavée à plusieurs reprises (jusqu’à cinq cycles) sans que sa durée de vie globale ne soit affectée.
  • Longue durée de vie à la flexion dans les pompes péristaltiques
  • Résistance à des températures de -75°F à 275°F
  • Compatible avec pratiquement tous les désinfectants et nettoyants courants
  • Résistant à l’ozone et à la lumière UV
  • Autoclavables à de nombreuses reprises
  • Chimiquement compatible avec une large gamme d’aliments et de nettoyants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA, conforme aux directives européennes 2002/95/EC (ROHS) et 2002/72/CEE
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Norprene
Diamètre (métrique) externe 11,2 mm
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec Pompe péristaltique
À utiliser avec (application) Applications de pompes péristaltiques
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Beige
Dureté 61 (Shore A)
Flexibility Flexible
Pression maximale 0,55 bar à 23°C/0,34 bar à 82°C
Niveau de vide 203 mmHg à 82°C
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C