Learn More
Saint-Gobain Tubulure Tygon™ A-60-F
Code produit 11988059
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
8 mm
9,5 mm
Diamètre (métrique) externe:
11,2 mm
15,9 mm
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
3,2 mm
Conditionnement:
15m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) unitSize
11988059 9,5 mm 15,9 mm 3,2 mm 15m
10033224 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11988059 Fournisseur Saint-Gobain Code fournisseur R6F1243
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Compatible avec pratiquement tous les nettoyants et désinfectants disponibles dans le commerce. La tubulure Tygon™ A-60-F Saint Gobain Performance Plastics™ peut être autoclavée à plusieurs reprises (jusqu’à cinq cycles) sans que sa durée de vie globale ne soit affectée.
  • Longue durée de vie à la flexion dans les pompes péristaltiques
  • Résistance à des températures de -75°F à 275°F
  • Compatible avec pratiquement tous les désinfectants et nettoyants courants
  • Résistant à l’ozone et à la lumière UV
  • Autoclavables à de nombreuses reprises
  • Chimiquement compatible avec une large gamme d’aliments et de nettoyants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA, conforme aux directives européennes 2002/95/EC (ROHS) et 2002/72/CEE
Diamètre (métrique) interne 9,5 mm
Matériau Norprene
Diamètre (métrique) externe 15,9 mm
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
À utiliser avec Pompe péristaltique
À utiliser avec (application) Applications de pompes péristaltiques
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Beige
Dureté 61 (Shore A)
Flexibility Flexible
Pression maximale 0,9 bar à 23°C/0,55 bar à 82°C
Niveau de vide 584 mmHg à 82°C
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C