Learn More
Masterflex™ Tubulure Norprene A-60-G
Description
- Tubulure noire opaque
- Fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Le meilleur choix pour les applications avec pression/vide
- Offre la plus longue durée de vie des tubulures de pompe
- Résiste à la chaleur et à l’ozone ambiant
- Bonne résistance aux acides/alcalis
- La couleur noire cache la saleté et la poussière
- Constante diélectrique élevée
- Stérilisation en autoclave
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Fabriquée conformément aux principes de BPL |
| Diamètre (métrique) interne | 9,6 mm |
| Matériau | Norprene |
| Diamètre (métrique) externe | 16 mm |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (métrique) | 3,2 mm |
| À utiliser avec (application) | Transfert chimique |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |