Learn More
Masterflex™ Tubulure Norprene™ Barrier
Code produit 15487703 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6,4 mm
12,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15487703 6,4 mm 1 pièce
15407713 12,8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487703 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9571614
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure co-extrudée avec alésage intérieur inerte ultra-lisse assurant une excellente résistance chimique. Excellent pour la transformation chimique et les applications industrielles générales ainsi que pour les applications alimentaires et de boissons o
  • Gaine extérieure en élastomère thermoplastique Norprene avec alésage intérieur Tygon chimiquement inerte.
  • Excellente résistance chimique.
  • Sans plastifiant pour se protéger contre les substances extractibles.
  • Flexibilité prolongée.
  • Couleur beige opaque.
  • Conforme FDA.
  • Plage de températures : -71 à 165°F (-60 à 74°C)
  • Stérilisation : En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
Certifications/Conformité Pharmacopée européenne ; NSF-51 ; NSF-61 ; Sans phtalate ; USP ; 3A ; Non DEHP ; ADCF ; FDA
Description Sans plastifiant pour se protéger contre les matières extractibles.Longue durée de vie des flexibles.
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Norprene
Diamètre (métrique) externe 9,96 mm
Longueur totale (impériale) 50 pi
Longueur totale (métrique) 15,2 m
Épaisseur (métrique) 1,524 mm
À utiliser avec (application) Excellent pour la transformation chimique et les applications industrielles générales.Applications alimentaires et de boissons où les substances extractibles sont un sujet de préoccupation.
Température min. de fonctionnement (impériale) -71°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -57°C
Quantité d’emballage 50 pieds /boîte
Propriétés de résistance Gaine extérieure en élastomère thermoplastique norprene avec alésage intérieur Tygon™ chimiquement inerte pour une excellente résistance chimique.
Méthode de stérilisation Autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation aux rayons gamma
Couleur Beige opaque
Pression maximale 19°psi
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 73 °C