Learn More
Masterflex™ Tubulure Norprene
Description
La tubulure Norprene est idéale pour les applications de résistance aux ultraviolets (UV), à l’ozone, à la chaleur et aux produits chimiques.
- Résiste aux produits chimiques et aux UV
- Non conducteur
- Scellables à chaud
- Ne vieillit pas
- Non oxydant
- Résistance supérieure aux acides et aux alcalis
- Fabriqués conformément à la norme GMP
- Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à circuit de fluide étendu
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à des applications uniques
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Oui |
| Diamètre (impériale) interne | 1/16 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 1/16 po |
| Matériau | Norprene |
| Diamètre (impériale) externe | 3/16 in. |
| Diamètre (métrique) externe | 3/16 po |
| Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 50 ft |
| Épaisseur (impériale) | 1/16 in. |
| Épaisseur (métrique) | 1/16 po |
| Afficher plus |