Learn More
Masterflex™ Tubulure Norprene
Code produit 15416643
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,2 mm
6,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
15416643 3,2 mm 1 pièce
15456643 6,4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416643 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0641003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptée aux applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV).
  • Adaptée aux applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV).
  • Non conducteur.
  • Scellables à chaud.
  • Ne vieillit pas.
  • Non oxydant.
  • Résistance supérieure aux acides et aux alcalis.
  • Noir opaque.
Spécification
Certifications/Conformité Pharmacopée européenne ; NSF-51 ; 3A ; non-DEHP ; NSF-61 ; ADCF ; FDA ; sans phtalate ; USP
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3,2 mm
Matériau Norprene
Diamètre (métrique) externe 9,6 mm
Longueur totale (métrique) 15,2 mm
Épaisseur (métrique) 3,175 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Méthode de stérilisation Autoclave
Couleur Noir
Pression maximale 34 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C