Learn More
Masterflex™ Tubulure Norprene
Description
- Adaptée aux applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV).
- Non conducteur.
- Scellables à chaud.
- Ne vieillit pas.
- Non oxydant.
- Résistance supérieure aux acides et aux alcalis.
- Noir opaque.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Pharmacopée européenne ; NSF-51 ; 3A ; non-DEHP ; NSF-61 ; ADCF ; FDA ; sans phtalate ; USP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 6,4 mm |
| Matériau | Norprene |
| Diamètre (métrique) externe | 12,7 mm |
| Longueur totale (métrique) | 15,2 mm |
| Épaisseur (métrique) | 3,175 mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -60°C |
| Méthode de stérilisation | Autoclave |
| Couleur | Noir |
| Afficher plus |