Learn More
Norsanguinarine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Norsanguinarine |
| CAS | 522-30-5 |
| Formule moléculaire | C11 H15 N O |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridine Ring Parent, 1,3-Dioxolo[i][1,3]dioxolo[4,5]benzo[1,2-c]phenanthridine, 13-Demethylsanguinarine, Demethylsanguinarine, N-Norsanguinarine, NSC 143762 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO/c12-10-7-3-4-8-11(10)13-9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6,12H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1OC2CCCC2 |
| Nom IUPAC | 2-cyclopentyloxyaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.243 |
| Poids de la formule | 177.115 |