Learn More
Thermo Scientific™ North2South™ Hybridization Buffer
Code produit 10066213 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10066213 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10066213 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37549
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Obtenez des résultats de transfert de Southern cohérents et d’une grande sensibilité avec un nouveau substrat HRP ECL et des tampons d’hybridation et de blocage optimisés.
Le kit de détection par chimiluminescence Thermo Scientific™ North2South combine un nouveau substrat ECL pour la péroxydase de raifort (HRP) et des tampons de blocage et d’hybridation optimisés pour garantir des résultats de transfert de Southern cohérents et à haute sensibilité.
Le kit d’hybridation et de détection North2South Thermo Scientific associe un nouveau substrat de luminol renforcé pour la peroxydase du raifort (HRP) avec hybridation optimisée préparée et tampons de blocage pour garantir des résultats homogènes et une haute sensibilité. Tout transfert d’acide nucléique peut être hybridé au moyen d’une sonde adaptée d’oligonucléotide biotinylée (marquée à la biotine). Après une brève étape de blocage de la membrane, le marquage à la biotine est détecté avec de la streptavidine-HRP et une incubation de 5 minutes à l’aide du substrat chimiluminescent. Les résultats sont facilement enregistrés par une brève exposition à un film radiographique (1 à 15 minutes) ou à la caméra CCD.
Points clés :
  • Sensibilité égale ou supérieure à 32P
  • Adaptable à de nombreux formats
  • Un niveau élevé de sortie de lumière et un faible bruit de fond constant permettent d’obtenir des durées d’exposition très courtes à l’aide de systèmes ou de films de caméras CCD refroidis
  • Les tampons prêts à l’emploi et le temps de traitement rapide facilitent le passage de la détection radioactive à la détection chimiluminescente, même pour l’utilisateur novice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 8°C.
Tampon Tampon d’hybridation
Méthode de détection Chromogène
Gamme de produits North2South
Type de produit Tampon d’hybridation
Quantité 125 mL